Learn More
Micronova™ Hilfsmittel zur Fensterreinigung
Mopp auf der einen Seite, Abzieher auf der anderen, ideal für die Reinigung von Fenstern und anderen glatten Oberflächen
Marke:  Micronova™ QPWT-18
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15750109
  • 187.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-10-2025
Beschreibung
  • Eine einfache und effiziente Methode zur Reinigung von Fenstern und anderen glatten Oberflächen in sauberen und kontrollierten Umgebungen
  • Dank der Doppeloberflächen kann der Anwender mit der Moppoberfläche ein Spülmittel auftragen und dann durch Wenden mit dem Abzieher eine streifenfreie Oberfläche erreichen
  • Kann an den verlängerbaren und nicht verlängerbaren Kunststoffgriffen der STA-Serie befestigt werden
  • Für starke Desinfektionsmittel geeignet
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Squeegee Combination Tool
    Unsteril
    Store at ambient temperature. Rinse to remove disinfectant before autoclave or storage.
    Nein
    Griffe aus Edelstahl (SSU) und Kunststoff (STA)
    18 in.
    Edelstahl, Polyethylen, Polypropylen
    6.4 cm
    ACME Handle Connection
    Autoklavierbar
    Window Washing Tool, TMop, Squeegee combination
    Reinigt Fenster, Edelstahl, Unterlagen und andere Reinraumoberflächen
    ACME handle connection
    45.7 cm
    2,5 in.
    Zertifikate
    Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
    4 Ergebnisse gefunden
    Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
    Chargennummer039152-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum24/07/2023 Catalog NumberQPWT-18
    Chargennummer038076-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum31/05/2023 Catalog NumberQPWT-18
    Chargennummer033051-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/06/2022 Catalog NumberQPWT-18
    Chargennummer031455-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum23/03/2022 Catalog NumberQPWT-18
    Aktionen
    Aktionen
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Micronova™ Hilfsmittel zur Fensterreinigung > Window Washing Tool, TMop, Squeegee combination, ACME handle connection, 18 in.