Learn More
Micronova™ X50 Bag cutter safety, irradiated
Automatisch ausziehbarer Sicherheitsklingenschutz
Marke: Micronova™ BC-02IR
Beschreibung
Der Micronova Sicherheitsbeutelschneider ist mit einem ergonomischen Griff und einem Sicherheitsklingenschutz ausgestattet, wodurch das Auswechseln der Klingen durch Lösen entfällt. Erhältlich mit einem optionalen einziehbaren Sicherheitsschutz.
- Sicherer Schneider für Rohstoffbeutel und Produktionszubehör
- Ergonomischer Einweg-Kunststoffgriff
- Für den Einsatz in kontrollierten Umgebungen und Hilfsbereichen
- Optionaler einziehbarer Schutzbügel
- Gammabestrahlt erhältlich
Spezifikation
Yes | |
Hook Style Safety | |
Unscented | |
Nicht autoklavierbar | |
Gelb | |
Bei Raumtemperatur aufbewahren | |
2.9 cm | |
Single-use | |
No | |
.4375 in. | |
6,5 in. | |
6.3 cm | |
Packaged in LDPE bag, LDPE case liner. ECT rated case of 100% recycled material. | |
Standard disinfectants and cleaning solutions | |
2.5 in. |
Plastic | |
Blade: Hook Style | |
Steril | |
ISO 9001 Certified Facility; Certificate of Irradiation Processing and Certificate of Conformance | |
Ambient temperature (recommended between 15°C to 30°C). Do not store in direct sunlight. Store the product in a space that is protected from extreme temperature and humidity fluctuations and away from ultraviolet sources. | |
1.125 in. | |
6.5 x 2.5 x .4375 in. ( 16.5 x 6.3 x 1.1 cm) | |
Non-filtered | |
Schneiden von Beuteln in kontrollierten Umgebungen | |
1.1 cm | |
16.5 cm | |
Klinge aus Edelstahl, Copolymer-Gehäuse | |
50/Cs. | |
8 x 8 x 8 in. | |
6.4 cm |