Learn More
Micronova™ NovaSqueegee™
Ein Abzieher aus Edelstahl mit austauschbarem Gummiblatt zur Reinigung von Fenstern, Bildschirmen, Böden und Wänden im Reinraum. Die optionalen Universalgriffe der SSU-Serie bieten eine größere Reichweite.
Marke: Micronova™ QDNS-22
Beschreibung
Der Micronova Cleanroom NovaSqueegee™ ist ein Abzieher aus Edelstahl, der standardmäßig mit einem austauschbaren Gummiblatt geliefert wird und mit einen Schnelltrenngriff ausgestattet ist, der optional mit den Griffen der SSU-Serie verwendet werden kann.
- Abzieher aus Edelstahl mit Gummiblatt
- Zur Reinigung von Fenstern, Bildschirmen, Böden und Wänden im Reinraum
- Hergestellt aus elektropoliertem Edelstahl 304
- Ersatzgummiblätter erhältlich
- Erhältlich in den Größen 12, 18 und 22 Zoll (30, 45, 55 cm)
- Mit Schnelltrenngriff
- Optionale Verwendung mit Universalgriffen der SSU-Serie
- Das gesamte Gerät ist autoklavierbar
Spezifikation
Abzieher | |
Nein | |
NovaSqueegee | |
56 cm | |
Je 1 | |
3,8 cm |
Unsteril | |
Zur Reinigung von Wänden, Fenstern und Bildschirmen | |
22 in. | |
Elektropolierter Edelstahl (304) | |
1,5 in. |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
048895-000 | Konformitätsbescheinigung | 03/06/2025 | QDNS-22 |
048414-000 | Konformitätsbescheinigung | 20/05/2025 | QDNS-22 |
048344-000 | Konformitätsbescheinigung | 20/05/2025 | QDNS-22 |
046926-000 | Konformitätsbescheinigung | 16/12/2024 | QDNS-22 |
047091-000 | Konformitätsbescheinigung | 12/12/2024 | QDNS-22 |