Learn More
Micronova™ Hilfsmittel zur Fensterreinigung
Mopp auf der einen Seite, Abzieher auf der anderen, ideal für die Reinigung von Fenstern und anderen glatten Oberflächen
187.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Squeegee Combination Tool
Beschreibung Window Washing Tool, TMop, Squeegee combination
Zur Verwendung mit (Geräte) Griffe aus Edelstahl (SSU) und Kunststoff (STA)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Handle Type Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Handle Type Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15750109
Unterlagen ansehen
Micronova™
QPWT-18
ACME Handle Connection 45.7 cm
187.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Eine einfache und effiziente Methode zur Reinigung von Fenstern und anderen glatten Oberflächen in sauberen und kontrollierten Umgebungen
  • Dank der Doppeloberflächen kann der Anwender mit der Moppoberfläche ein Spülmittel auftragen und dann durch Wenden mit dem Abzieher eine streifenfreie Oberfläche erreichen
  • Kann an den verlängerbaren und nicht verlängerbaren Kunststoffgriffen der STA-Serie befestigt werden
  • Für starke Desinfektionsmittel geeignet
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Squeegee Combination Tool
    Window Washing Tool, TMop, Squeegee combination
    Griffe aus Edelstahl (SSU) und Kunststoff (STA)
    Dokumentation
    Product Certifications
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Micronova™ Hilfsmittel zur Fensterreinigung