Learn More
WIN 18446, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Menge:
50 mg
Beschreibung
Inhibitor of aldehyde dehydrogenase 1a2 (ALDH1a2) (IC50 = 0.3 μM). Inhibits the biosynthesis of retinoic acid from retinol in neonatal and adult murine testis.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | WIN 18446 |
CAS | 1477-57-2 |
Summenformel | C12H20Cl4N2O2 |
Menge | 50 mg |
Synonym | fertilysin, bis-diamine, n,n'-octane-1,8-diyl bis 2,2-dichloroacetamide, fertilysine, n,n'-octamethylenebis dichloroacetamide, bisdiamine, fertilysine n, n,n'-bis dichloroacetyl-1,8-octamethylenediamine, n,n'-octamethylenebis 2,2-dichloroacetamide, n,n'-bis dichloracetyl-1,8-octanediamine |
InChI-Schlüssel | FAOMZVDZARKPFJ-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C(CCCCNC(=O)C(Cl)Cl)CCCNC(=O)C(Cl)Cl |
IUPAC-Name | 2,2-dichloro-N-[8-[(2,2-dichloroacetyl)amino]octyl]acetamide |
Molekulargewicht (g/mol) | 366.104 |
PubChem CID | 15134 |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 8
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
WIN 18446, Tocris Bioscience™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur