Learn More
N-Isopropylacrylamid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
N-Isopropylacrylamid wird zur Herstellung von thermisch empfindlichen Hydrogelen auf Polymer- oder Copolymerbasis verwendet, die aus Poly(N-Isopropylacrylamid) (pNIPA, pNIPAAm, pNIPAA oder pNIPAm) bestehen. Bei über 33°C schrumpfen Polymere, die NIPAM enthalten, drastisch. Monomer zur Verwendung bei der Herstellung von thermisch empfindlichen, wasserquellbaren Hydrogelen.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühlen. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
N-Isopropylacrylamid wird zur Herstellung von thermisch empfindlichen Hydrogelen auf Polymer- oder Copolymerbasis verwendet, die aus Poly(N-Isopropylacrylamid) (pNIPA, pNIPAAm, pNIPAA oder pNIPAm) bestehen. Bei über 33°C schrumpfen Polymere, die NIPAM enthalten, drastisch. Monomer zur Verwendung bei der Herstellung von thermisch empfindlichen, wasserquellbaren Hydrogelen.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühlen. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Isopropylacrylamide |
Schmelzpunkt | 60°C to 63°C |
Siedepunkt | 89°C to 92°C (2 mmHg) |
Menge | 25 g |
Beilstein | 1744926 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
IUPAC-Name | N-(Propan-2-yl)prop-2-enamid |
Formelmasse | 113.16 |
Reinheit (%) | 97% |
Physikalische Form | Fest |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- N-Isopropylacrylamide
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: N-Isopropylacrylamide