Learn More
SP Wilmad-LabGlass™ NMR-Röhrchen mit großem Schreibbereich und hohem Durchsatz
Der doppelte Schreibbereich ermöglicht eine einfache Probenmarkierung und -identifizierung.
Marke:  SP 66999-5751
178.60 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16695672
  • 188.00 CHF / 50 Stück
Verfügbar ab: 14-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die durchschnittliche Wölbung von 60 Mikrometern sorgt für eine klare Darstellung des Spektrums bei Proben mit kleinen Molekülen (MW < 250) bis zu 600 MHz.
  • 2x größerer Markierungsbereich eliminiert beengte und unlesbare Probennamen
  • Der siebbedruckte Schreibbereich verhindert, dass Probennamen leicht abgewischt werden können
  • Entwickelt für den Routineeinsatz in den meisten niedrig- bis mittelfrequenten NMR-Spektrometern
  • Die aufgeführten Werte für Sturz und Konzentrizität sind der Gesamtmesswert (TIR, Total Indicator Reading)
  • Hergestellt aus ASTM E438-Glas, Typ 1, Klasse B
  • 100 % auf Oberflächenfehler und Abmessungen geprüft
Hinweis: Für Experimente, bei denen Kühlungs-, Erwärmungs-, biologische Proben-, Multidimensions-, Mehrfachkern- oder DNP-Verfahren angewandt werden, siehe Wilmad Precision NMR-Röhrchen
Spezifikation
Spezifikation
5 ± 0,02 mm
7 in.
0,43 mm
50 Packung
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SP Wilmad-LabGlass™ NMR-Röhrchen mit großem Schreibbereich und hohem Durchsatz > 50er-Packung