Learn More
Memmert™ Durchführung links (individuell platzierbar)
Mit Klappe verschließbar
Marke:  Memmert™ HPP2200ecoF4
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17189744
  • 288.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Klappenverschluss der Eingangsöffnung in benutzerdefinierter Position (zu bestätigen) auf der linken Seite
  • Kann durch die Klappe verschlossen werden
Spezifikation
Spezifikation
Klar
Nicht in Kombination mit Beleuchtungseinheiten, feuchtigkeitsdicht, kann durch Klappe und Silikonstopfen verschlossen werden
HPP2200eco
23 mm
Name des Produkts
Memmert™ Durchführung links (individuell platzierbar) > HPP2200eco