Learn More
SP Wilmad-LabGlass™ NMR-Röhrchen mit großem Schreibbereich und hohem Durchsatz
Der doppelte Schreibbereich ermöglicht eine einfache Probenmarkierung und -identifizierung.
188.00 CHF - 285.00 CHF
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 5 ± 0,02 mm |
---|---|
Länge (angloamerikanisch) | 7 in. |
Wandstärke (metrisch) | 0,43 mm |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16695672
|
SP
66999-5751 |
50 Packung |
188.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16685672
|
SP
66999-5702 |
100/Packung |
285.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Die durchschnittliche Wölbung von 60 Mikrometern sorgt für eine klare Darstellung des Spektrums bei Proben mit kleinen Molekülen (MW <250) bis zu 600 MHz.
- 2x größerer Markierungsbereich eliminiert beengte und unlesbare Probennamen
- Der siebbedruckte Schreibbereich verhindert, dass Probennamen leicht abgewischt werden können
- Entwickelt für den Routineeinsatz in den meisten niedrig- bis mittelfrequenten NMR-Spektrometern
- Die aufgeführten Werte für Sturz und Konzentrizität sind der Gesamtmesswert (TIR, Total Indicator Reading)
- Hergestellt aus ASTM E438-Glas des Typs 1 Klasse B
- 100 % auf Oberflächenfehler und Abmessungen geprüft
Hinweis: Für Experimente, bei denen Kühlungs-, Erwärmungs-, biologische Proben-, Multidimensions-, Mehrfachkern- oder DNP-Verfahren angewandt werden, siehe Wilmad Precision NMR-Röhrchen
Spezifikation
5 ± 0,02 mm | |
7 in. | |
0,43 mm |