Learn More
Deutsch Neumann™ Schläuche, PTFE, Weiß
Weiße Schläuche aus PTFE sind bis 270 °C temperaturbeständig, wenn kein aktiver Druck vorhanden ist.
Marke: Deutsch Neumann™ 3401503
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt aus Polytetrafluorethylen (PTFE)
- Mindestbestelllänge: 5 m
- Fast vollständig chemisch inert
- Ausgezeichnete Flexibilität und Festigkeit, auch bei niedrigen Temperaturen
Spezifikation
ISO 9001:2008 | |
PTFE | |
0,75 mm | |
Weiß |
1,5 mm | |
3 mm | |
Je 1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Deutsch Neumann™ Schläuche, PTFE, Weiß > Innendurchmesser:1,5 mm; Außendurchmesser:3 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur