Learn More
Invitrogen™ SureCast™ Glasplatten
Mit dem Invitrogen™ SureCast™ Handcast System können Sie Ihre Polyacrylamid-Gele ohne Undichtigkeiten per Hand gießen.
Marke: Invitrogen™ HC1001
133.45 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Mit dem Invitrogen™ SureCast™ Handcast System können Sie Ihre Polyacrylamid-Gele ohne Undichtigkeiten per Hand gießen.
SureCast Glasplatten bieten eine überragende Qualität, Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigungen und werden zum Gießen von 1,0 mm Polyacrylamidgele mit der SureCast Handgussstation verwendet. SureCast Gele sind für den Einsatz im Mini-Gel-Tank konzipiert. SureCast Gel-Spacer sind nicht im Lieferumfang enthalten und separat erhältlich.Produktmerkmale
- Hochwertige, äußerst haltbare Glasplatten
- Beschädigungsfestes Design
- Im Vergleich zu den Glasplatten der Hauptkonkurrenten können Sie mit einem Glasplatten-Set bis zu 20 Mal mehr Gele gießen
- Nur mit dem SureCast Handgusssystem kompatibel
Recommended Storage
Room Temperature
Serviceleistungen
Bis zu 12 Monate
Spezifikation
2 Vorder- und 2 Rückplatten | |
Mini | |
SureCast™ Glasplatten | |
Raumtemperatur |
SureCast™ Handgießsystem | |
SureCast™ | |
2 sets |
Aktionen
-
Invitrogen
,
ABI Applied Biosystems
,
Thermo Scientific
,
Affymetrix eBioscience
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Exklusive Einsparungen für den Erfolg Ihrer Forschung.Aktionscode: 24108Gültig bis zum: 2025-06-27
-
Mehrere Hersteller
Erhalten Sie 3 für 2
Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.Aktionscode: 24112Gültig bis zum: 2025-07-03
Neues Angebot Jetzt sparen