Learn More
Deutsch Neumann™ Schläuche, PTFE, Weiß
Weiße Schläuche aus PTFE sind bis 270 °C temperaturbeständig, wenn kein aktiver Druck vorhanden ist.
14.60 CHF - 77.45 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2008 |
---|---|
Material | PTFE |
Verpackungsmenge | Je 1 |
Farbe | Weiß |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10001124
|
Deutsch Neumann™
3401012 |
10 mm | 12 mm |
77.45 CHF
5 Meter |
Verfügbar ab: 16-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10336924
|
Deutsch Neumann™
3400103 |
1 mm | 3 mm |
18.80 CHF
5 Meter |
Verfügbar ab: 11-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10421084
|
Deutsch Neumann™
3401503 |
1,5 mm | 3 mm |
14.60 CHF
5 Meter |
Verfügbar ab: 16-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10274954
|
Deutsch Neumann™
3400305 |
3 mm | 5 mm |
30.15 CHF
5 Meter |
Verfügbar ab: 11-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Hergestellt aus Polytetrafluorethylen (PTFE)
- Mindestbestelllänge: 5 m
- Fast vollständig chemisch inert
- Ausgezeichnete Flexibilität und Festigkeit, auch bei niedrigen Temperaturen
Spezifikation
ISO 9001:2008 | |
PTFE | |
Je 1 | |
Weiß |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Deutsch Neumann™ Schläuche, PTFE, Weiß