Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-50MS GC-Säulen
Entscheiden Sie sich für diese Säulen mit mittlerer Polarität für GC/MS-Anwendungen.
Marke:  Thermo Scientific™ 260R142P
637.57 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10618895
  • 640.76 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ TRACE TR-50MS GC-Säulen sind Säulen mittlerer Polarität, gut geeignet für GC/MS-Anwendungen.
  • Phase mittlerer Polarität, 50 % Phenylpolysilphenylensiloxan
  • Geringes Bluten verringert die MS-Kontamination
  • Besonders geeignet für Anwendungen, bei denen Temperaturen und Polaritäten über denen einer 5 % Phenylsäule gefordert ist
  • Die Säulenträgheit führt zu minimalem Peak-Nachlauf und verringert den Zerfall von empfindlichen Proben
  • Ähnlich: OV-17, SP-2250, DB-17, DB-17ms, DB-17ht, BPX50, Rtx-50, SPB-50, HP-50+, HP-17, AT50, RSL-300, PE-17, CC-17, 007-17(MPS-50), SPB-17, ZB-50
Empfohlen für:
  • Herbizide
  • Drogen
  • EPA 604, 608, 8060, 8081
  • Pharmazeutika
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
360/370 °C
0,25 mm
Trace™ TR-50 MS
Pharmazeutische Analyse, GC/MS für Rauschgifte, GC/MS für EPA 604, 608, 8060, 8081, GC/MS für Pharmazeutika
30 m
30 m x 0,25 mm x 0,25 µm
0,25 mm
TRACE
G3
0,25 μm
Mittelpolar
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-50MS GC-Säulen >
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.