Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Soxhlet Extraktionsapparat mit Standard Taper-Schliffen
Zur kontinuierlichen Extraktion von Analyten aus einem Feststoff in ein organisches Lösungsmittel
682.00 CHF - 728.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Soxhlet Extraktionsapparat
Material Borosilikatglas
Enthält Standard Taper-Schliffe, 15 ml graduierter Trichter, Klemme aus eloxiertem Aluminium, Silikonstopfen Nr. 5
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur kontinuierlichen Extraktion von Analyten aus einem Feststoff in ein organisches Lösungsmittel
Zertifizierung/Konformität ASTM E 438
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Kapazität (angloamerikanisch) Kapazität (metrisch) Gewindegröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (angloamerikanisch) Kapazität (metrisch) Gewindegröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
12674823
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
416000
4,22 oz. 125 mL 34/45
682.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12684823
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
416005
8,45 oz. 250 ml 45/50
728.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen
Spezifikation
Spezifikation
Soxhlet Extraktionsapparat
Standard Taper-Schliffe, 15 ml graduierter Trichter, Klemme aus eloxiertem Aluminium, Silikonstopfen Nr. 5
ASTM E 438
Borosilikatglas
Zur kontinuierlichen Extraktion von Analyten aus einem Feststoff in ein organisches Lösungsmittel
24/40
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Wheaton™ Soxhlet Extraktionsapparat mit Standard Taper-Schliffen