Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Soxhlet Extraktionsapparat mit Standard Taper-Schliffen
Zur kontinuierlichen Extraktion von Analyten aus einem Feststoff in ein organisches Lösungsmittel
Marke: DWK Life Sciences 416005
606.87 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt aus Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen
Spezifikation
Soxhlet Extraktionsapparat | |
8,45 oz. | |
Standard Taper-Schliffe, 15 ml graduierter Trichter, Klemme aus eloxiertem Aluminium, Silikonstopfen Nr. 5 | |
ASTM E 438 | |
24/40 |
250 ml | |
Borosilikatglas | |
Zur kontinuierlichen Extraktion von Analyten aus einem Feststoff in ein organisches Lösungsmittel | |
45/50 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Wheaton™ Soxhlet Extraktionsapparat mit Standard Taper-Schliffen > Extraktionsapparat, 45/50 Gewindegröße; 250 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur