Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Soxhlet Extraktionsapparat mit Standard Taper-Schliffen
Zur kontinuierlichen Extraktion von Analyten aus einem Feststoff in ein organisches Lösungsmittel
Brand: DWK Life Sciences 416000
564.30 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Description
- Hergestellt aus Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen
Specifications
Soxhlet Extraktionsapparat | |
4,22 oz. | |
Standard Taper-Schliffe, 15 ml graduierter Trichter, Klemme aus eloxiertem Aluminium, Silikonstopfen Nr. 5 | |
ASTM E 438 | |
24/40 |
125 mL | |
Borosilikatglas | |
Zur kontinuierlichen Extraktion von Analyten aus einem Feststoff in ein organisches Lösungsmittel | |
34/45 |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.