Learn More
Thermo Scientific™ Mikrotiterplatten-Stützgestelle für UltiMate™ Autosampler und Säulenkammern
Stützgestelle für Mikrotiterplatten für UltiMate™ Autosampler und Säulenkammern sind für die Verwendung mit ACC- und WPS-3000 Autosamplern vorgesehen.
Marke:  Thermo Scientific™ 6820.4079
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13472018
  • 692.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Dionex™ Mikrotiterplattenhalter für UltiMate™ Autosampler und Säulenkammern mit ACC- und WPS-3000 Autosamplern.
Spezifikation
Spezifikation
Stützgestell mit niedrigem Profil
Haltegestell für Deepwell-Platten, 34 bis 46 mm hoch, für alle WPS-3000 Varianten
Deepwell-Platten für alle WPS-3000 LC Autosampler (nicht ACC)
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Mikrotiterplatten-Stützgestelle für UltiMate™ Autosampler und Säulenkammern >