Learn More
DWK Life Sciences Serumfläschchen
Erhältlich als durchsichtige und braune Fläschchen
91.25 CHF - 550.00 CHF
Spezifikation
Material | Borosilikatglas |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Lyophilisierung, Verpackung, Probenahme und Gefriertrocknung |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Verschlusstyp | Bördelverschluss |
Zertifizierung/Konformität | ASTM E438, USP Typ I, Typ I, Klasse A |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Farbe | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Farbe | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10472752
|
DWK Life Sciences
223683 |
2.0 ml | Durchsichtig | 15 mm | N/A | ||||||
10747944
|
DWK Life Sciences
223684 |
3.0 ml | Durchsichtig | 17 mm | N/A | ||||||
10071332
|
DWK Life Sciences
223685 |
5 ml | Durchsichtig | 22 mm |
212.00 CHF
144 Stück |
Verfügbar ab: 28-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10101952
|
DWK Life Sciences
223687 |
20.0 ml | Durchsichtig | 30.5 mm |
188.00 CHF
120 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10757944
|
DWK Life Sciences
223693 |
2.0 ml | Bernsteinfarben | 15 mm | N/A | ||||||
10623543
|
DWK Life Sciences
223695 |
5.0 ml | Bernsteinfarben | 22 mm | N/A | ||||||
10453522
|
DWK Life Sciences
223696 |
10 ml | Bernsteinfarben | 24 mm |
166.00 CHF
144 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10532313
|
DWK Life Sciences
223686 |
10.0 ml | Durchsichtig | 24 mm | N/A | ||||||
Beschreibung
Erhältlich als durchsichtige und braune Fläschchen
Glas kann den Herausforderungen widerstehen, die von verringertem Druck und extremen Temperaturschwankungen ausgehen. Schützt gegen Veränderungen des pH-Werts und erhält die Reinheit der Inhalte.
- Klare Fläschchen aus Borosilikatglasschläuchen mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen, um eine einheitliche Wanddicke sicherzustellen
- Braune Fläschchen aus Borosilikatglas erfüllen die Anforderungen gemäß USP Typ 1 zum Schutz lichtempfindlicher Proben
- Widersteht extremen Temperaturschwankungen
- Hälse für Crimpverschlüsse aus Aluminium
- Rückstoßfunktion des Halses und speziell für Gefriertrocknungsanwendungen entwickelter Bodenradius
- In Schrumpffoliemodulen verpackt, um eine Kontamination mit Partikeln zu verringern
Gefriertrocknung, Verpackung und Probenahme
Compliance
Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen entspricht den Normen ASTM™ Typ 1, Klasse A sowie USP Typ 1
Spezifikation
Borosilikatglas | |
Autoklavierbar | |
ASTM E438, USP Typ I, Typ I, Klasse A |
Für Lyophilisierung, Verpackung, Probenahme und Gefriertrocknung | |
Bördelverschluss |