Learn More
DWK Life Sciences Serumfläschchen
Erhältlich als durchsichtige und braune Fläschchen
Marke:  DWK Life Sciences 223696
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10453522
  • 166.00 CHF / 144 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Beschreibung
Beschreibung
Erhältlich als durchsichtige und braune Fläschchen
Glas kann den Herausforderungen widerstehen, die von verringertem Druck und extremen Temperaturschwankungen ausgehen. Schützt gegen Veränderungen des pH-Werts und erhält die Reinheit der Inhalte.
  • Klare Fläschchen aus Borosilikatglasschläuchen mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen, um eine einheitliche Wanddicke sicherzustellen
  • Braune Fläschchen aus Borosilikatglas erfüllen die Anforderungen gemäß USP Typ 1 zum Schutz lichtempfindlicher Proben
  • Widersteht extremen Temperaturschwankungen
  • Hälse für Crimpverschlüsse aus Aluminium
  • Rückstoßfunktion des Halses und speziell für Gefriertrocknungsanwendungen entwickelter Bodenradius
  • In Schrumpffoliemodulen verpackt, um eine Kontamination mit Partikeln zu verringern
Gefriertrocknung, Verpackung und Probenahme
Compliance
Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen entspricht den Normen ASTM™ Typ 1, Klasse A sowie USP Typ 1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,51 in.
Bernsteinfarben
Borosilikatglas
Für Lyophilisierung, Verpackung, Probenahme und Gefriertrocknung
Autoklavierbar
50 mm
13 mm
24 mm
10 ml
2,7 dr.
Bördelverschluss
ASTM E438, USP Typ I, Typ I, Klasse A
Dokumentation
Catalogs
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Serumfläschchen > Bernsteinfarben; 10 ml