Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Färbeschalen aus Glas für 50 Objektträger
Fasst horizontal bis zu 50 Objektträger
222.00 CHF - 1370.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Färbeschale aus Glas für 50 Objektträger |
---|
Produktcode | Marke | Verschluss inklusive | Material | Enthält | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschluss inklusive | Material | Enthält | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10306472
|
DWK Life Sciences
900400 |
Ja | Kalknatronglas | Herausnehmbares geschlitztes Gestell aus Edelstahl, Abdeckung, fest montierter Griff mit Scharnier | Färbebehälter |
1370.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 27-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10623703
|
DWK Life Sciences
900403 |
Ja | Kalknatronglas | Abdeckung | Färbebehälter |
564.00 CHF
3 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10779474
|
DWK Life Sciences
900401 |
Nein | Kalknatronglas | (50) Objektträger | Färbebehälter |
387.00 CHF
3 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10162862
|
DWK Life Sciences
900404 |
Nein | Rostfreier Stahl | Gestell | Geschlitztes Gestell |
237.00 CHF
3 Stück |
Verfügbar ab: 26-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10254732
|
DWK Life Sciences
900402 |
Ja | Kalknatronglas | Abdeckung | Abdeckung |
222.00 CHF
3 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Schale und Abdeckung bestehen aus Kalknatronglas
- Abmessungen: 3.25 × 7.875 × 4.125 in. (L x B x H) (80 × 200 × 105 mm)
- Nicht eintrübend und widerstandsfähig gegen die meisten Färbelösungen
- Für bis zu 50 Objektträger in horizontaler Ausrichtung
- Ein Klappgriff ermöglicht das einfache Einsetzen und Herausnehmen der Objektträger
Spezifikation
Färbeschale aus Glas für 50 Objektträger |