Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Färbeschalen aus Glas für 50 Objektträger
Fasst horizontal bis zu 50 Objektträger
Marke:  DWK Life Sciences 900400
1293.29 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10306472
  • 1470.00 CHF / 6 Stück
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Aktionscode 24123 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-06-2025
Beschreibung
  • Schale und Abdeckung bestehen aus Kalknatronglas
  • Abmessungen: 3,25 L × 7,875 B × 4,125 in. H (80 × 200 × 105 mm)
Gestell
  • Nicht eintrübend und widerstandsfähig gegen die meisten Färbelösungen
  • Fasst horizontal bis zu 50 Objektträger
  • Ein Klappgriff ermöglicht das einfache Einsetzen und Herausnehmen der Objektträger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Kalknatronglas
Färbeschale aus Glas für 50 Objektträger
50 Objektträger horizontal
7,2 in.
3,4 in.
2,5 in.
6.5 cm
Rechteckig
Färbebehälter
Herausnehmbares geschlitztes Gestell aus Edelstahl, Abdeckung, fest montierter Griff mit Scharnier
18,5 x 8,8 cm (7,2 x 3,4 in.)
18.5 cm
8.8 cm
68 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Wheaton™ Färbeschalen aus Glas für 50 Objektträger > Mit Schale, Abdeckung und abnehmbarem Gestell