Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Färbeschalen aus Glas für 50 Objektträger
Fasst horizontal bis zu 50 Objektträger
Marke: DWK Life Sciences 900404
200.68 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Schale und Abdeckung bestehen aus Kalknatronglas
- Abmessungen: 3,25 L × 7,875 B × 4,125 in. H (80 × 200 × 105 mm)
- Nicht eintrübend und widerstandsfähig gegen die meisten Färbelösungen
- Fasst horizontal bis zu 50 Objektträger
- Ein Klappgriff ermöglicht das einfache Einsetzen und Herausnehmen der Objektträger
Spezifikation
Nein | |
Geschlitztes Gestell | |
Gestell |
Rostfreier Stahl | |
Färbeschale aus Glas für 50 Objektträger | |
50 Objektträger horizontal |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Wheaton™ Färbeschalen aus Glas für 50 Objektträger > Gestell, fasst 50 Objektträger
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur