Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Färbeschalen aus Glas für 50 Objektträger
Fasst horizontal bis zu 50 Objektträger
Marke:  DWK Life Sciences 900402
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10254732
  • 238.00 CHF / 3 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Beschreibung
  • Schale und Abdeckung bestehen aus Kalknatronglas
  • Abmessungen: 3,25 L × 7,875 B × 4,125 in. H (80 × 200 × 105 mm)
Gestell
  • Nicht eintrübend und widerstandsfähig gegen die meisten Färbelösungen
  • Fasst horizontal bis zu 50 Objektträger
  • Ein Klappgriff ermöglicht das einfache Einsetzen und Herausnehmen der Objektträger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Abdeckung
Abdeckung
Kalknatronglas
Färbeschale aus Glas für 50 Objektträger
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Wheaton™ Färbeschalen aus Glas für 50 Objektträger > Klebeabdeckung, 50 Objektträger