Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Färbeschalen aus Glas für 50 Objektträger
Fasst horizontal bis zu 50 Objektträger
Marke:  DWK Life Sciences 900403
535.80 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10623703
  • 605.00 CHF / 3 Stück
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Aktionscode 24123 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-09-2025
Beschreibung
  • Schale und Abdeckung bestehen aus Kalknatronglas
  • Abmessungen: 3,25 L × 7,875 B × 4,125 in. H (80 × 200 × 105 mm)
Gestell
  • Nicht eintrübend und widerstandsfähig gegen die meisten Färbelösungen
  • Fasst horizontal bis zu 50 Objektträger
  • Ein Klappgriff ermöglicht das einfache Einsetzen und Herausnehmen der Objektträger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Kalknatronglas
Färbeschale aus Glas für 50 Objektträger
50 Objektträger horizontal
7,2 in.
3,4 in.
2,5 in.
6,5 cm
Rechteckig
Färbebehälter
Abdeckung
18,5 x 8,8 cm (7,2 x 3,4 in.)
185 mm
88 mm
68 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Wheaton™ Färbeschalen aus Glas für 50 Objektträger > Mit Abdeckung