Learn More
Cytiva Polycap Disposable Capsules: 36TC
Polycap TC-Filter zur Sterilfiltration von wässrigen Lösungen für biologische und Gewebekulturen
106.00 CHF - 820.00 CHF
Spezifikation
Material (Membran) | PES |
---|---|
Gehäusematerial | Polypropylen (PP) |
Max. Druck | 4,1 bar (60 psi) |
Typ | Filtrationskapsel mit Füllglocke |
Produktcode | Marke | Porengröße | Art des Einlasses | Art des Auslasses | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Art des Einlasses | Art des Auslasses | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11389144
|
Cytiva
6716-3602 |
0,2/0,2 μm | 1/4 MNPT | SB Schlauchanschluss am Auslass, 1/4 bis 3/8 in. | Filling Bell |
106.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11399144
|
Cytiva
6715-3604 |
0,6/0,45 μm | SB Schlauchanschluss am Einlass, 1/4 bis 3/8 in. | SB Schlauchanschluss am Auslass, 1/4 bis 3/8 in. | Filling Bell |
106.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11359144
|
Cytiva
6714-3602 |
0,2/0,2 μm | SB Schlauchanschluss am Einlass und Auslass, 1/4 bis 3/8 in. | SB Schlauchanschluss am Auslass, 1/4 bis 3/8 in. | Filter Capsule Only |
112.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11309154
|
Cytiva
6714-3604 |
0,6/0,45 μm | SB Schlauchanschluss am Einlass, 1/4 bis 3/8 in. | SB Schlauchanschluss am Auslass, 1/4 bis 3/8 in. | Filter Capsule Only |
119.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11349144
|
Cytiva
6715-3602 |
0,2/0,2 μm | SB Schlauchanschluss am Einlass und Auslass, 1/4 bis 3/8 in. | SB Schlauchanschluss am Auslass, 1/4 bis 3/8 in. | Filling Bell |
107.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11329144
|
Cytiva
6715-3601 |
0,2/0,1 μm | SB Schlauchanschluss am Einlass, 1/4 bis 3/8 in. | SB Schlauchanschluss am Auslass, 1/4 bis 3/8 in. | Abfüllglocke |
113.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11399134
|
Cytiva
6704-9502 |
0,2/0,2 μm | Sanitäreinlass/-auslass, 1-1/2 in. | Sanitäreinlass/-auslass, 1-1/2 in. | Filter Capsule Only |
820.00 CHF
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11339144
|
Cytiva
6714-3601 |
0,2/0,1 μm | SB Schläuche, 6 bis 10 mm (1/4 bis 3/8 in.) | SB Schläuche, 6 bis 10 mm (1/4 bis 3/8 in.) | Filter Capsule Only |
112.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
- Zweilagiger Filter für lange Lebensdauer und hohe Effizienz
- Steril, nicht-pyrogen
- Filtrationskapseln mit Sterilisationsgrad
- 0.2 μm-Kapseln erfüllen die Vorgaben zur Bakterienretention gemäß ASTM F838-83
- Membran mit geringer Proteinbindung
- Hydrophil; wenig extrahierbare Stoffe
- Mit Einlassbelüftung
- Filtermedien: Zwei Schichten aus Polyethersulfon (PES)
Anwendungen:
Sterile Filtration von biologischen und Gewebekulturlösungen. Primär für wässrige Lösungen
Spezifikation
PES | |
Polypropylen (PP) | |
4,1 bar (60 psi) | |
Filtrationskapsel mit Füllglocke |