Learn More
Cytiva Polycap Disposable Capsules: 36TC
Polycap TC-Filter zur Sterilfiltration von wässrigen Lösungen für biologische und Gewebekulturen
Marke: Cytiva 6715-3604
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zweilagiger Filter für lange Lebensdauer und hohe Effizienz
- Steril, nicht-pyrogen
- Filtrationskapseln mit Sterilisationsgrad
- 0.2 μm-Kapseln erfüllen die Vorgaben zur Bakterienretention gemäß ASTM F838-83
- Membran mit geringer Proteinbindung
- Hydrophil; wenig extrahierbare Stoffe
- Mit Einlassbelüftung
- Filtermedien: Zwei Schichten aus Polyethersulfon (PES)
Anwendungen:
Sterile Filtration von biologischen und Gewebekulturlösungen. Primär für wässrige Lösungen
Spezifikation
PolyCap TC36 Kapselfilter, 0.6/0.45 μm, steril, mit SB-Einlass und -Auslass plus Abfüllglocke (1 pc + FB) | |
0,6/0,45 μm | |
440 cm2 | |
Polypropylen (PP) | |
SB Schlauchanschluss am Einlass, 1/4 bis 3/8 in. | |
SB Schlauchanschluss am Auslass, 1/4 bis 3/8 in. |
PES | |
Steril | |
Sterile Filtration von biologischen und Gewebekulturlösungen. Primär für wässrige Lösungen | |
Filling Bell | |
4,1 bar (60 psi) | |
Filtrationskapsel mit Füllglocke |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Polycap Disposable Capsules: 36TC > 36 TC; 0.6/0.45 μm-Pore; 1/4-3/8 Zoll-Einlassschlauchanschluss, 1/4-3/8 Zoll-Schlauchanschluss (Auslass); mit Füllglocke
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur