Learn More
Cytiva Polycap Disposable Capsules: 36TC
Polycap TC-Filter zur Sterilfiltration von wässrigen Lösungen für biologische und Gewebekulturen
Marke:  Cytiva 6704-9502
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11399134
  • 820.00 CHF / 5 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zweilagiger Filter für lange Lebensdauer und hohe Effizienz
  • Steril, nicht-pyrogen
  • Filtrationskapseln mit Sterilisationsgrad
  • 0.2 μm-Kapseln erfüllen die Vorgaben zur Bakterienretention gemäß ASTM F838-83
  • Membran mit geringer Proteinbindung
  • Hydrophil; wenig extrahierbare Stoffe
  • Mit Einlassbelüftung
  • Filtermedien: Zwei Schichten aus Polyethersulfon (PES)
Anwendungen:
Sterile Filtration von biologischen und Gewebekulturlösungen. Primär für wässrige Lösungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Polycap TC 150 Kapselfilter, 0.2/0.2 μm, mit 1 1/2-Zoll-Sanitätsstandard-Ein- und Ausgang (1 Stk.)
0,2/0,2 μm
Filter Capsule Only
4,1 bar (60 psi)
Filterkapsel
PES
Polypropylen (PP)
Sanitäreinlass/-auslass, 1-1/2 in.
Sanitäreinlass/-auslass, 1-1/2 in.
Name des Produkts
Cytiva Polycap Disposable Capsules: 36TC > Polycap TC 36; Porengröße: 0.2/0.2 um; mit 1 1/2 Zoll-Sanitär-Einlass und -Auslass