Learn More
Cytiva Polycap Disposable Capsules: 36TC
Polycap TC-Filter zur Sterilfiltration von wässrigen Lösungen für biologische und Gewebekulturen
Marke: Cytiva 6714-3601
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zweilagiger Filter für lange Lebensdauer und hohe Effizienz
- Steril, nicht-pyrogen
- Filtrationskapseln mit Sterilisationsgrad
- 0.2 μm-Kapseln erfüllen die Vorgaben zur Bakterienretention gemäß ASTM F838-83
- Membran mit geringer Proteinbindung
- Hydrophil; wenig extrahierbare Stoffe
- Mit Einlassbelüftung
- Filtermedien: Zwei Schichten aus Polyethersulfon (PES)
Anwendungen:
Sterile Filtration von biologischen und Gewebekulturlösungen. Primär für wässrige Lösungen
Spezifikation
PolyCap TC 36 Kapselfilter, 0.2/0.1 μm, steril, mit SB-Einlass und -Auslass (1 Stk.) | |
0,2/0,1 μm | |
440 cm2 | |
Polypropylen (PP) | |
SB Schläuche, 6 bis 10 mm (1/4 bis 3/8 in.) | |
SB Schläuche, 6 bis 10 mm (1/4 bis 3/8 in.) |
PES | |
Steril | |
Sterile Filtration von biologischen und Gewebekulturlösungen. Primär für wässrige Lösungen | |
Filter Capsule Only | |
4,1 bar (60 psi) | |
Filterkapsel |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Polycap Disposable Capsules: 36TC > Polycap TC 36; Porengröße: 0.2/0.1 um; mit SB-Einlass und -Auslass
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur