Learn More
Cytiva Mixed Cellulose Ester Membranes: ME24
Empfohlen für die meisten Routineanwendungen
175.00 CHF - 177.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material (Membran) ME 24
Porengröße 0,2 μm
Sterilität Steril
Güte ME 24
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Oberflächentyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Oberflächentyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
11355374
Unterlagen ansehen
Cytiva
10406972
5 cm Gitter
177.00 CHF
100 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11345374
Unterlagen ansehen
Cytiva
10406970
4,7 cm Gitter
175.00 CHF
100 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11315324
Unterlagen ansehen
Cytiva
10401770
47 mm Glatt
175.00 CHF
100 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Durch die gerillte Oberfläche (3.1 mm-Intervalle) sind die Filter ideal für die Koloniezählung nach der Inkubation
  • Die spezielle ungiftige Tinte ist vollständig frei von bakteriellen Wachstumshemmern
  • Unter streng kontrollierten Reinraumbedingungen hergestellt
  • Porengröße: 0.2μ m
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
0,2 μm
ME 24
266 °F
Membranmaterial
ME 24
Steril
Mittel
130 °C
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: nitrocellulose
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Mixed Cellulose Ester Membranes: ME24