Learn More
Cytiva Mixed Cellulose Ester Membranes: ME24
Empfohlen für die meisten Routineanwendungen
Marke:  Cytiva 10406972
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11355374
  • 177.00 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Durch die gerillte Oberfläche (3.1 mm-Intervalle) sind die Filter ideal für die Koloniezählung nach der Inkubation
  • Die spezielle ungiftige Tinte ist vollständig frei von bakteriellen Wachstumshemmern
  • Unter streng kontrollierten Reinraumbedingungen hergestellt
  • Porengröße: 0.2μ m
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
ME 24
Steril
ME 24
Hydrophil
Mittel
Gitter
130 °C
20 s/100 ml/12,5 cm2
5 cm
Weiß
0,2 μm
Zur quantitativen Beurteilung des Mikroorganismen-Gehalts
Schwarz
Zwischenlagepapier
0.31 cm
266 °F
Membranmaterial
1,96 in.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: nitrocellulose
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Mixed Cellulose Ester Membranes: ME24 > ME 24; weiß; Durchmesser: 50 mm; Porengröße: 0.2 μm; 3.1 mm weißes/schwarzes Gitter