Learn More
Cytiva Mixed Cellulose Ester Membranes: ME24
Empfohlen für die meisten Routineanwendungen
Marke:  Cytiva 10406970
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11345374
  • 175.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 18-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Durch die gerillte Oberfläche (3.1 mm-Intervalle) sind die Filter ideal für die Koloniezählung nach der Inkubation
  • Die spezielle ungiftige Tinte ist vollständig frei von bakteriellen Wachstumshemmern
  • Unter streng kontrollierten Reinraumbedingungen hergestellt
  • Porengröße: 0.2μ m
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Zellulosemischester
0,2 μm
Zur quantitativen Beurteilung des Mikroorganismen-Gehalts
Schwarz
Zwischenlagepapier
0.31 cm
266 °F
Membranmaterial
1,85 in.
Weiß
ME 24
Steril
ME 24
Hydrophil
Mittel
Gitter
130 °C
20 s/100 ml/12,5 cm2
4,7 cm
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: nitrocellulose