Learn More
Cytiva Membranen aus Zellulosemischester
Leichtere Partikeldetektion und geringere Ermüdung der Augen dank Oberflächenmarkierung und Farbkontrast. Whatman™ Membranen aus Zellulosemischester sind in einfacher Ausführung oder mit Gitter für automatische oder manuelle Zählverfahren lieferbar.
169.00 CHF - 238.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material (Membran) ME 27
Enthält Zwischenlagepapier
Proteinbindungskapazität Mittel
Menge 100/Packung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Porengröße Material (Membran) Wasserflussrate Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Porengröße Material (Membran) Wasserflussrate Preis Menge & Verfügbarkeit  
11375284
Unterlagen ansehen
Cytiva
10400912
47 mm 0.8μm ME 27 2,8 s/100 ml/12,5 cm2
169.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11315024
Unterlagen ansehen
Cytiva
10400909
37 mm 0.8μm ME 27 2,8 s/100 ml/12,5 cm2
175.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11939207
Unterlagen ansehen
Cytiva
10400772
50 mm 3 μm ME 29 1,2 s/100 ml/12,5 cm2
238.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11335014
Unterlagen ansehen
Cytiva
10401512
47 mm 0,6 μm ME 26 4,8 s/100 ml/12,5 cm2
169.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Höhere Produktabsorption dank der großen Innenfläche.
  • Einfachere Partikelbestimmung dank hervorragendem Kontrast.
  • Die Gitter sind ungiftig und hemmen nicht das Bakterienwachstum. So bleibt die Probenintegrität gewahrt.
  • Die einfachen schwarzen Membranen sowie die schwarzen Membranen mit Gitter sind aus einer Mischung aus Cellulosenitrat und Celluloseacetat gefertigt.
  • Höhere Schmutzaufnahmekapazität.
  • Biologisch inert bei guter thermischer Stabilität.
  • Keine Kontamination der Proben durch Tenside.
  • Die gleichmäßige Mikroporenstruktur der Membran ermöglicht hohe Durchflussraten.
  • Die spezielle ungiftige Tinte ist vollkommen frei von Bakteriostatika
  • Unter streng kontrollierten Reinraumbedingungen hergestellt
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Zwischenlagepapier
100/Packung
130 °C
ME 27
Mittel
266 °F
Membranmaterial
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Membranen aus Zellulosemischester