Learn More
Cytiva Membranen aus Zellulosemischester
Leichtere Partikeldetektion und geringere Ermüdung der Augen dank Oberflächenmarkierung und Farbkontrast. Whatman™ Membranen aus Zellulosemischester sind in einfacher Ausführung oder mit Gitter für automatische oder manuelle Zählverfahren lieferbar.
Marke:  Cytiva 10401512
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11335014
  • 169.00 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Höhere Produktabsorption dank der großen Innenfläche.
  • Einfachere Partikelbestimmung dank hervorragendem Kontrast.
  • Die Gitter sind ungiftig und hemmen nicht das Bakterienwachstum. So bleibt die Probenintegrität gewahrt.
  • Die einfachen schwarzen Membranen sowie die schwarzen Membranen mit Gitter sind aus einer Mischung aus Cellulosenitrat und Celluloseacetat gefertigt.
  • Höhere Schmutzaufnahmekapazität.
  • Biologisch inert bei guter thermischer Stabilität.
  • Keine Kontamination der Proben durch Tenside.
  • Die gleichmäßige Mikroporenstruktur der Membran ermöglicht hohe Durchflussraten.
  • Die spezielle ungiftige Tinte ist vollkommen frei von Bakteriostatika
  • Unter streng kontrollierten Reinraumbedingungen hergestellt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
0,6 μm
Glatt
Mittel
3,1mm
130 °C
Membranmaterial
1,85 in.
ME 26
Unsteril
Zwischenlagepapier
100/Packung
266 °F
135 μm
4,8 s/100 ml/12,5 cm2
47 mm
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • ||Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: nitrocellulose
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Membranen aus Zellulosemischester > ME 26; Porengröße:0,6 μm; glatt; unsteril; Durchm.:47mm