Learn More
Cytiva Membranen aus Zellulosemischester
Leichtere Partikeldetektion und geringere Ermüdung der Augen dank Oberflächenmarkierung und Farbkontrast. Whatman™ Membranen aus Zellulosemischester sind in einfacher Ausführung oder mit Gitter für automatische oder manuelle Zählverfahren lieferbar.
Marke:  Cytiva 10400772
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11939207
  • 238.00 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Höhere Produktabsorption dank der großen Innenfläche.
  • Einfachere Partikelbestimmung dank hervorragendem Kontrast.
  • Die Gitter sind ungiftig und hemmen nicht das Bakterienwachstum. So bleibt die Probenintegrität gewahrt.
  • Die einfachen schwarzen Membranen sowie die schwarzen Membranen mit Gitter sind aus einer Mischung aus Cellulosenitrat und Celluloseacetat gefertigt.
  • Höhere Schmutzaufnahmekapazität.
  • Biologisch inert bei guter thermischer Stabilität.
  • Keine Kontamination der Proben durch Tenside.
  • Die gleichmäßige Mikroporenstruktur der Membran ermöglicht hohe Durchflussraten.
  • Die spezielle ungiftige Tinte ist vollkommen frei von Bakteriostatika
  • Unter streng kontrollierten Reinraumbedingungen hergestellt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
ME 29
Steril
Zwischenlagepapier
100/Packung
130 °C
1,2 s/100 ml/12,5 cm2
50 mm
Zellulosemischester
3 μm
Ohne Gitter
Mittel
266 °F
Membranmaterial
2 in.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: nitrocellulose