Learn More
Cytiva Membranen aus Zellulosemischester
Leichtere Partikeldetektion und geringere Ermüdung der Augen dank Oberflächenmarkierung und Farbkontrast. Whatman™ Membranen aus Zellulosemischester sind in einfacher Ausführung oder mit Gitter für automatische oder manuelle Zählverfahren lieferbar.
Marke: Cytiva 10400909
Beschreibung
Höhere Produktabsorption dank der großen Innenfläche.
- Einfachere Partikelbestimmung dank hervorragendem Kontrast.
- Die Gitter sind ungiftig und hemmen nicht das Bakterienwachstum. So bleibt die Probenintegrität gewahrt.
- Die einfachen schwarzen Membranen sowie die schwarzen Membranen mit Gitter sind aus einer Mischung aus Cellulosenitrat und Celluloseacetat gefertigt.
- Höhere Schmutzaufnahmekapazität.
- Biologisch inert bei guter thermischer Stabilität.
- Keine Kontamination der Proben durch Tenside.
- Die gleichmäßige Mikroporenstruktur der Membran ermöglicht hohe Durchflussraten.
- Die spezielle ungiftige Tinte ist vollkommen frei von Bakteriostatika
- Unter streng kontrollierten Reinraumbedingungen hergestellt
Spezifikation
Autoklavierbar | |
0.8μm | |
Glatt | |
Mittel | |
3,1mm | |
130 °C | |
Membranmaterial | |
1,45 in. |
ME 27 | |
Unsteril | |
Zwischenlagepapier | |
100/Packung | |
266 °F | |
135 μm | |
2,8 s/100 ml/12,5 cm2 | |
37 mm |
Sicherheit und Handhabung
- ||Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: nitrocellulose