Learn More
BRAND™ Stopfen aus Borosilikatglas mit Kegelschliff
Hohl mit Tropfspitze und sechseckigem Griff. Die BRAND™ BISTABIL™ konische Borosilikatglasstopfen für Schliffverbindungen besteht aus Boro 3.3 gemäß der DIN 12252-Normen.
Marke: BRAND™ 144620
5.99 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Aus Borosilikatglas (Boro 3.3 gemäß DIN 12252)
- Hohl
- Sechskantgriff
Spezifikation
1/Pckg. | |
NS 14/23 | |
Stopfen mit konischem Schliff |
NS 14/23 | |
Borosilikatglas | |
Konisch |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%