Learn More
Thermo Scientific™ WebSeal 384-Well-Platte
384-Well-Platte mit quadratischem, v-förmigem Boden.
Marke: Thermo Scientific™ 60180-P109B
69.97 CHF gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- 384-Well
- Polypropylen
- Quadratischer, V-förmiger Boden
- Mit Barcodes
Spezifikation
Ohne Deckel | |
Webseal | |
Ja | |
Polypropylen | |
384 | |
Konischer Boden (V-Well) |
Autoklavierbar | |
Durchsichtig | |
Voll | |
145 μl | |
Unsteril |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
8Stunden
23Minuten
2Sekunden
52