Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Zylindrische Reaktionsgefäße mit Temperiermantel
Hervorragend geeignet für die Aufnahme von Reaktionskomponenten sowie für Vakuumanwendungen. Die Lenz Laborglasinstrumente™ zylindrischen Reaktionsgefäße mit thermostatischer Ummantelung bestehen aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas.
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 06011588
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11542264
  • 4870.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-08-2025
Beschreibung
  • Mit Graduierung und Laborflansch (LF)
  • Mit flacher Boden und zwei Verbindungsstücken (mit GL-14/18-Gewinde oder KF-15/25-Kugelflanschen)
  • Lieferung mit zwei Kunststoffoliven (GL14/18) und Schraubverschlüssen
  • Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
  • Nicht geeignet für den Einsatz unter positivem Druck
Spezifikation
Spezifikation
DURAN™ Schläuche
Borosilikatglas, Duran Glas
Laborflansch 200
Zylinder
250 mm
10000 ml
495 mm
Reaktionsgefäß
Flach
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Zylindrische Reaktionsgefäße mit Temperiermantel >