Learn More
Metro™ Super Adjustable Super Erecta™ Zubehör für Gitterregal, 8-Zoll-Regalteiler
Tall dividers (8 in.) snap onto wire shelves to partition shelf space for storage optimization.
Marke:  Metro™ DD24C
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11701059
  • 7.50 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-10-2025
Beschreibung
  • Dividers can also attach to the top or bottom of shelves.
  • Available in Chrome or Type 304 Stainless Steel.
  • Other sizes available.
Spezifikation
Spezifikation
Shelf Divider for Wire Shelves
8 in.
24 in.
Chrom
Metro™ Super Erecta™ Regale
20.3 cm
61 cm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Metro™ Super Adjustable Super Erecta™ Zubehör für Gitterregal, 8-Zoll-Regalteiler > Plated; Shelf width: 24 in. (61cm)