Learn More
Wasser, AR-zertifiziert für Analysezwecke, AR-zertifiziert, Fisher Chemical™
Marke:  Fisher Chemical W/0100/24
124.93 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10589770
  • 143.00 CHF / 10 Liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Wasser, AR-zertifiziert für Analysezwecke, AR-zertifiziert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Beutel in Schachtel
10 L
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Water
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2527027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/02/2025 Catalog NumberW/0100/FP21,W/0100/24,W/0100/25,W/0100/27,W/0100/21
Chargennummer2527026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/02/2025 Catalog NumberW/0100/FP21,W/0100/24,W/0100/25,W/0100/27,W/0100/21
Chargennummer2525943 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/02/2025 Catalog NumberW/0100/FP21,W/0100/24,W/0100/25,W/0100/27,W/0100/21
Chargennummer2525942 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/02/2025 Catalog NumberW/0100/FP21,W/0100/24,W/0100/25,W/0100/27,W/0100/21
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.
    Aktionscode: 24127
    Gültig bis zum2025-05-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wasser, AR-zertifiziert für Analysezwecke, AR-zertifiziert, Fisher Chemical™ > 10 l, Beutel im Karton