Learn More
Cytiva CleanGel für die IEF
Führen Sie empfindliche Verfahren mit vorgefertigten Gelen durch, die nach dem Gießen sorgfältig gewaschen und getrocknet werden, um Katalysatoren und unpolymerisiertes Material zu entfernen
Marke:  Cytiva 18103532
Artikelnummer. 10237754
  • 655.00 CHF / 5 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Beschreibung
Beschreibung
  • Anpassen der IEF-Separationen durch Wiederaufquellen in einer geeigneten Mischung aus Trägerampholyten und anderen Additiven wie Detergenzien oder Denaturierungsmitteln
  • Zuverlässige Handhabung von mechanisch stabilen Gelen mit Kunststoffbezug
  • Verbesserte Gelleistung mit schnelleren und stabileren Gradienten, weniger Artefakten und einfacheren Zymogramm-Assays
  • Vor der Verwendung mit dem praktischen GelPool-Zubehör (Mfr. Nr. 18-1031-58); Schwellung bringt das Gel auf seine ursprüngliche Dicke von 0.5 mm zurück
  • Gelzusammensetzung: Polyacrylamid-Gel (5 % T/3 % C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CleanGel IEF
Vorgegossenes Gel
Analytische Chemie, Forschung
5
0.019 Zoll
110 mm
Farblos
Isoelektrische Fokussierung
Polyesterfolie
-20 °C
0.05 cm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva CleanGel für die IEF > CleanGel IEF