Learn More
Wasser, AR-zertifiziert für Analysezwecke, AR-zertifiziert, Fisher Chemical™
Marke:  Fisher Chemical W/0100/21
74.69 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10345770
  • 110.00 CHF / 5 Liter
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Aktionscode 24127 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Verfügbar ab: 05-06-2025
Beschreibung
Beschreibung
Wasser, AR-zertifiziert für Analysezwecke, AR-zertifiziert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
HDPE-Kunststoffflasche
5 L
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Water
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2535392 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog NumberW/0100/FP21,W/0100/24,W/0100/25,W/0100/27,W/0100/21
Chargennummer2535391 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog NumberW/0100/FP21,W/0100/24,W/0100/25,W/0100/27,W/0100/21
Chargennummer2533239 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog NumberW/0100/FP21,W/0100/24,W/0100/25,W/0100/27,W/0100/21
Chargennummer2533238 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog NumberW/0100/FP21,W/0100/24,W/0100/25,W/0100/27,W/0100/21
Chargennummer2532389 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog NumberW/0100/FP21,W/0100/24,W/0100/25,W/0100/27,W/0100/21
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wasser, AR-zertifiziert für Analysezwecke, AR-zertifiziert, Fisher Chemical™ > 5 l, HDPE-Kunststoffflasche