Learn More
Emma Safety Footwear Vulcanus XD Sicherheitsschuhe
Der Schweißerstiefel wurde speziell für die Arbeit mit Metall bei extremen Temperaturen entwickelt. Die den Fuß überdeckende Lasche lässt keine Funken oder Splitter durch.
Marke:  Emma Safety Footwear MM54086847
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15928721
  • 191.00 CHF / 1 Paar
Verfügbar ab: 09-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
  • Material aus Vollleder
  • GripForce™ Duo hitzebeständige Außensohle
  • Velcro Überfußklappe
  • Sanitized
Spezifikation
Spezifikation
Vulcanus XD
Leder
47
Name des Produkts
Emma Safety Footwear Vulcanus XD Sicherheitsschuhe > Größe: 47