Learn More
Thermographic Measurements Ltd Measurements Thermofarbe
Zeigt klar und deutlich an, wenn die Temperaturen überschritten wurden. Die TMC Hallcrest™ Thermax™ Temperaturwechselfarbe eignet sich ideal für die Erstellung von Thermovermessungen und erweist sich oft als eine genaue Methode zur Messung hoher Temperaturen.
Marke:  Thermographic Measurements Ltd IPMC135THE250ML
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11741199
  • 311.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Zeitgesteuerte Thermofarbe
  • Auf Lösungsmittelbasis
  • Auf den meisten Oberflächen ist kein Primer erforderlich
  • Schnelle Färbung bei direkter Sonneneinstrahlung
  • Schnelle Reaktionszeit
  • Überragende Leistung in normalen und schwierigen Umgebungen
  • Ideal für thermische Untersuchungen
  • Starke, klare Farbkontraste
  • Beständig gegen Öl, Dampf und Wasser
  • Keine Additive erforderlich
Spezifikation
Spezifikation
Zeitgesteuerter Temperaturlack (135 °C)
ISO 9001
250 ml
Color changing paint to show heat exposure
Rosa
Insulated vessels, motor components, thermal mapping of equipment
Name des Produkts
Thermographic Measurements Ltd Measurements Thermofarbe >