Learn More
Trajan™ Spritzen für Rheodyne- und Valco-Ventile
Quadratische Nadel ohne Elektropaper
Marke:  Trajan™ 005300
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10197110
  • 59.05 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Quadratische Nadel ohne Elektropaper
  • Die Nadeln sind 2 Zoll, 22 Gauge, 0.028 Zoll Außendurchmesser
Spezifikation
Spezifikation
22 ga
0.71 mm
Manuelle LC Spritze mit Nadel
Je
Stumpf
Befestigt
0,028 in.
2 in.
Gehäuse 100F-LC
100 μl
Rheodyne und Valco Ventile
Name des Produkts
Trajan™ Spritzen für Rheodyne- und Valco-Ventile > 100 μl; Feste Nadel; Länge: 2 in; Gauge: 22; 0.028  in AD; LC-Spitzenausführung