missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VSIG8 Antibody (961823) [Janelia Fluor™ 646], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals FAB9418J
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
VSIG8 Monoclonal antibody specifically detects VSIG8 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA
Spezifikation
VSIG8 | |
Monoclonal | |
Janelia Fluor 646 | |
50mM Sodium Borate | |
Mouse | |
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
RUO | |
391123 | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG1 |
Flow Cytometry, ELISA | |
961823 | |
Flow Cytometry, ELISA | |
V-set and immunoglobulin domain containing 8 | |
Human embryonic kidney cell line HEK293-derived transfected with human VSIG8, Met1-Gly263, Accession # Q5VU13 | |
0.1 mL | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
VSIG8 Antibody (961823) [Janelia Fluor™ 646], Novus Biologicals™ > 0.1 mL; Janelia Fluor 646
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur