Learn More
IKA™ VOLS-1 Adaptersatz
Adapter zur Messung der Viskosität besonders wertvoller und teurer Proben.
Marke:  IKA™ 0025000352
Artikelnummer. 16248581
  • 1270.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Eine Doppelhülle mit Temperatursensor zum schnellen Aufheizen oder Abkühlen der Probe
  • Ein koaxiales Zylindersystem für die Analyse der Probe mit einer bestimmten Scherrate ist enthalten
  • Spindelgeometrie: Zylinder
  • Verbindung: Gewinde M2,5 LH
  • Haken-Verbindungsstück: Ja
  • Flow Jacket: Ja
  • Befestigungsklammer: Ja
  • Abmessungen (B x H x D): 300 x 110 x 275 mm
  • Min. FSR Match ROTAVISC lo-vi: 1,5 mPas
  • Max. FSR Match ROTAVISC lo-vi: 30000 mPas
  • Min. FSR Match ROTAVISC me-vi: 16 mPas
  • Max. FSR Match ROTAVISC me-vi: 320000 mPas
  • Min. FSR Match ROTAVISC hi-vi I: 32 mPas
  • Max. FSR Match ROTAVISC hi-vi I: 640000 mPas
  • Min. FSR Match ROTAVISC hi-vi II: 128 mPas
  • Max. FSR Match ROTAVISC hi-vi II: 2600000 mPas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,02
100 °C
6,7 mL
Name des Produkts
IKA™ VOLS-1 Adaptersatz > Volumen: 6,7 ml