Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein A Chromatography Cartridges
Affinitätsreinigung von Antikörpern (IgG) mit immobilisiertem Protein A hoher Dichte, das in Flaschen, Zentrifugationssäulen, Filterplatten und Komplettkits zur Aufreinigung angeboten wird.
Marke:  Thermo Scientific™ 89924
350.61 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10722165
  • 403.00 CHF / 2 Stück
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Chromatographiekartusche
Agaroseharz, Affinität
Protein A
Nach Erhalt bei 4 bis 8 °C lagern. Nicht einfrieren.
Pierce™
Chromatographiekartusche
IgG-Antikörper
2 Kassetten
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZI398420 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number89924
ChargennummerZC395002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/04/2024 Catalog Number89924
ChargennummerYI366791 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/09/2023 Catalog Number89924
ChargennummerXG359627 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/01/2023 Catalog Number89924
ChargennummerXI363476 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/09/2022 Catalog Number89924
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein A Chromatography Cartridges > Chromatographiekartuschen, 1 ml Harz; 2 Kartuschen