Learn More
Pyrex™ Gooch-Tiegel aus Borosilikatglas mit integriertem Frittenboden aus Glas
Ideal zum Trocknen von Präzipitaten bis zu konstanter Masse bei 110 °C. Pyrex™ Gooch Crucible enthält eine integrierte Sinterscheibe.
Marke: Pyrex 3680/08M
134.21 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Ideal zum Trocknen von Ausfällungen bis zu konstanter Masse bei 110 °C. Der Pyrex™ Gooch-Tiegel enthält eine integrierte Sinterscheibe.
- Ideal für die Trocknung von Fällungsprodukten zu konstanter Masse bei 110 °C
- Geeignet für Entzündungsarbeiten bis 450 °C
- Mit integrierter Scheibe aus gesintertem Glas
- Hergestellt aus chemisch beständigem Pyrex™ Borosilikatglas
Spezifikation
Integralscheibe aus gesintertem Glas | |
Borosilikatglas | |
450 °C | |
65mm | |
4 |
40 mm | |
Ideal zum Trocknen von Niederschlägen einer konstanten Masse bei 110 °C und Entzündungsarbeiten bei bis zu 450 °C | |
60mL | |
Gooch-Tiegel |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%