Learn More
ABEBA™ X-Light Weiße Sicherheitssportschuhe S2
Die ABEBAtrade; X-Light weißen Sicherheitssportschuhe S2 verfügen über eine Silberionen-Einlegesohle zur Geruchsverringerung sowie eine austauschbare Active Comfort-Innensohle.
Marke: ABEBA™ 7131033/41
Beschreibung
ulliLeicht, bequem, hygienisch/liliEntspricht EN ISO 20345: 2012, S2 SRC/liliESD-ableitend gemäß EN 61340, Klimaklasse 1/liliRutschfeste Mono-PU-Außensohle, SRC/liliStahl-Vorderkappe (200 Joule)/liliWeißes Glattleder/liliSilberionen-Einlegesohle/liliAustauschbare Active Comfort-Einlegesohle/liliKeimfrei gemacht/li/ulSpezifikation
CE EN ISO 20345:2012 S2, SRC, ESD | |
Weiß | |
Atmungsaktives Futter mit Silberionen | |
41 | |
Polyurethan | |
Stahl | |
CE EN ISO 20345:2012, DIN EN 61340 |
Schnüre | |
Textil | |
Leder | |
Rutschfest und abriebfest, stoßdämpfend, ESD-ableitend | |
Trainer | |
1 Paar | |
Wasser |